Print…
2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N7206-100G N7206-10G
SIALN7206-100GEA 155 EUR
SIALN7206-100G SIALN7206-10G
2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1-propanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 113 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004682
Número CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546