2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-84-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 36°(96°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1730984
Merck Reference: 14,6457
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00004682
Fórmula:
C₅H₁₂O Ponto de ebulição: 111…114 °C Ponto de Fusão: 52…56 °C Densidade: 0,818 Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004682 Número CAS: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,6457 |