Print…
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
408069-1L 408069-250ML
SIAL408069-1LEA 247 EUR
SIAL408069-1L SIAL408069-250ML
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044771
Número CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4