Print…
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol para síntese
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 41.4 EUR
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol para síntese
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044771
Número CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4