3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L15953.AE
L15953.AP
L15953.0F
L15953.AEEA
25.7
EUR
L15953.AE
L15953.AP
L15953.0F
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 56539-66-3
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1732882
MDL No.: MFCD00044771
Fórmula:
C₆H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 173…175 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0,926 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044771 Número CAS: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |