Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
22104.292EA 31.3 EUR
22104.292 22104.460 22104.320
Eter metil-tert-butílico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,6 °C
Densidade: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %