Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99.8%, SupraSolv® para GC-ECD/FID, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01995.1000 1.01995.2500
1.01995.1000EA 45.94 EUR
1.01995.1000 1.01995.2500
Eter metil-tert-butílico ≥99.8%, SupraSolv® para GC-ECD/FID, Supelco®
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55.2
Ponto de Fusão: –108.6 °C
Densidade: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.02%
Color =10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) = 3pg/ml
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis