Print…
Eter metil-tert-butílico, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01845.1000 1.01845.2500 1.01845.9030 1.01845.9185
1.01845.1000EA 59.13 EUR
1.01845.1000 1.01845.2500 1.01845.9030 1.01845.9185
Eter metil-tert-butílico, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Eter metil-tert-butílico
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55.2
Ponto de Fusão: –108.6 °C
Densidade: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM