Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
34875-7LEA 950.32 EUR
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
Eter metil-tert-butílico ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Eter metil-tert-butílico
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1730942
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Ponto de ebulição: 55,3 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: -109 °C
Densidade: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8,5 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)