Eter metil-tert-butílico 99+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
40477.K2
40477.M1
40477.K2EA
112
EUR
40477.K2
40477.M1
Eter metil-tert-butílico 99+% para HPLC
Eter metil-tert-butílico
Purity: 99+%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.742
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Fórmula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 55…56 °C Ponto de Fusão: –109 °C Densidade: 0.742 Ponto de Inflamação: –25 °C (–13 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008812 Número CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3 II Merck Index: 14,6032 |