Print…
Eter metil-tert-butílico para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
389050010 389050025
ACRO389050010EA 105 EUR
ACRO389050010 ACRO389050025
Eter metil-tert-butílico para HPLC
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Ponto de ebulição: 54…56 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 0,7404 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g