Print…
Eter metil-tert-butílico 99.9%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
378720010 378720025 378720100
ACRO378720010EA 39.1 EUR
ACRO378720010 ACRO378720025 ACRO378720100
Eter metil-tert-butílico 99.9%, extra puro
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Ponto de ebulição: 54…56 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 0,7404 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2