Print…
Eter metil-tert-butílico 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
177040010 177040025 177042500 177040250 177040100
ACRO177040010EA 36.8 EUR
ACRO177040010 ACRO177040025 ACRO177042500 ACRO177040250 ACRO177040100
Eter metil-tert-butílico 99%, puro
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 54…56 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 0.7404 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %