Print…
2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
293784-1L 293784-2.5L
SIAL293784-1LEA 116 EUR
SIAL293784-1L SIAL293784-2.5L
2-Ethylhexyl nitrate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl nitrate
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Número CAS: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
UN: 3139
ADR: 5.1,II