Print…
Diisobutylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
159070010 159075000 159070025
ACRO159070010EA 52.8 EUR
ACRO159070010 ACRO159075000 ACRO159070025
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 137…139 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 0,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008930
Número CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %