Print…
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
L13894.AE L13894.AP
L13894.AEEA 35.2 EUR
L13894.AE L13894.AP
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Purity: 99% CAS No.: 106-20-7 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 281° Beilstein Reference: 1748342 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00009489
Fórmula: C₁₆H₃₅N
Peso Molecular: 241.46 g/mol
Ponto de ebulição: 281 °C
Ponto de Fusão: < –60 °C
Densidade: 0.805
Ponto de Inflamação: 121 °C (250 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009489
Número CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2922
ADR: 8 III