Print…
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 122 EUR
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Fórmula: C₁₆H₃₅N
Peso Molecular: 241.46 g/mol
Ponto de ebulição: 281.1
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009489
Número CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %