Print…
2-Amino-2-metilpropanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
08578-100ML 08578-500ML 08578-50ML
SIAL08578-100MLEA 327 EUR
SIAL08578-100ML SIAL08578-500ML SIAL08578-50ML
2-Amino-2-metilpropanol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-metilpropanol
Fórmula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 165
Ponto de Fusão: 18…26 °C
Densidade: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008051
Número CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448