Print…
2-Amino-2-metilpropanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9026
8.01465.0250EA 43.2 EUR
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9026
2-Amino-2-metilpropanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-metilpropanol
Fórmula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 165
Ponto de Fusão: 18…26 °C
Densidade: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008051
Número CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Encomendar
Melting Point 30 - 31 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 165 °C (1013 hPa) (anhydrous)
Vapor Pressure 0.45 hPa (20 °C)
Flash Point 77.8 °C
Refractive Index 1.448 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
pH 11.3 (10 g/l, H2O)
Ignition Point 438 °C