2-Amino-2-metilpropanol, (máx. 5% H₂O) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
A17814.0FEA
150
EUR
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
2-Amino-2-metilpropanol, (máx. 5% H₂O) 95%
2-Amino-2-metilpropanol
Purity: 95%
CAS No.: 124-68-5
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4455
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 505979
Merck Reference: 14,449
MDL No.: MFCD00008051
Fórmula:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Peso Molecular: 89.14 g/mol Ponto de ebulição: 164…166 °C Ponto de Fusão: 24…28 °C Densidade: 0.934 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008051 Número CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Merck Index: 14,449 |