Print…
2-Amino-2-metilpropanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 73.1 EUR
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-metilpropanol 99%
2-Amino-2-metilpropanol
Fórmula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 165
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008051
Número CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Encomendar
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test