Print…
Isopentylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
126810-100G 126810-10G
SIAL126810-100GEA 206 EUR
SIAL126810-100G SIAL126810-10G
Isopentylamine, Sigma-Aldrich®
Isopentylamine
Fórmula: C₅H₁₃N
Ponto de ebulição: 97 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008203
Número CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128