Print…
Isobutilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I14150-100ML I14150-1L I14150-500ML I14150-5ML
SIALI14150-100MLEA 52.1 EUR
SIALI14150-100ML SIALI14150-1L SIALI14150-500ML SIALI14150-5ML
Isobutilamina, Sigma-Aldrich®
Isobutilamina
Fórmula: C₄H₁₁N
Peso Molecular: 73.14 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.7344 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008146
Número CAS: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05149