Print…
2-Ethylhexylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E29508-100ML E29508-1L
SIALE29508-100MLEA 30.7 EUR
SIALE29508-100ML SIALE29508-1L
2-Ethylhexylamine, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 169,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008148
Número CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III