Print…
2-Ethylhexylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 80.7 EUR
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Ethylhexylamine 99%
2-Ethylhexylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 169 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,78 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008148
Número CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA