Print…
Isopropyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isopropylisothiocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
476013-25ML 476013-5ML
SIAL476013-25MLEA 294 EUR
SIAL476013-25ML SIAL476013-5ML
Isopropyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl isothiocyanate
Fórmula: C₄H₇NS
Ponto de ebulição: 136…137 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00037830
Número CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1993
ADR: 3,III