Isopropyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isopropylisothiocyanate
A11641.06
A11641.14
A11641.06EA
42.4
EUR
A11641.06
A11641.14
Isopropyl isothiocyanate ≥97%
Isopropyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2253-73-8
Molecular Formula: (CH3)2CHNCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Pungent
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1739163
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00037830
Fórmula:
C₄H₇NS Ponto de ebulição: 137…138 °C Densidade: 0,948 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037830 Número CAS: 2253-73-8 EINECS: 218-851-3 UN: 1993 ADR: 3,III |