Print…
tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
251852-25G 251852-5G
SIAL251852-25GEA 340 EUR
SIAL251852-25G SIAL251852-5G
tert-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isothiocyanate
Fórmula: C₅H₉NS
Ponto de ebulição: 140…143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10,5 °C
Densidade: 0,9187 g/cm³ (10 °C)
Número MDL : MFCD00004816
Número CAS: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II