Isotiocianato de Isobutilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 591-82-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pungent
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1740371
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00022062
Fórmula:
C₅H₉NS Ponto de ebulição: 160…162 °C Densidade: 0,940 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022062 Número CAS: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 2924 ADR: 3,III |