Print…
3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
D4379-100G D4379-250G D4379-25G
SIALD4379-100GEA 303 EUR
SIALD4379-100G SIALD4379-250G SIALD4379-25G
3,3-Dimethylglutaric acid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutaric acid
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Densidade: 1.4278 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002716
Número CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0