Print…
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09 B20388.18 B20388.30
B20388.09EA 34.2 EUR
B20388.09 B20388.18 B20388.30
3,3-Dimethylglutaric acid ≥98%
3,3-Dimethylglutaric acid
Purity: 98+% CAS No.: 4839-46-7 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 98-103° Boiling Point: 89-90°/2mm MDL No.: MFCD00002716
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 89…90 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 98…103 °C
Densidade: 1.42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002716
Número CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0