Ácido 5-metilhexanóico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19012.09
A19012.18
A19012.09EA
58.2
EUR
A19012.09
A19012.18
Ácido 5-metilhexanóico ≥98%
Ácido 5-metilhexanóico
Purity: 98%
CAS No.: 628-46-6
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Rancid
Boiling Point: 216°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00036494
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 216 °C Densidade: 0,91 Ponto de Inflamação: 102 °C (216 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036494 Número CAS: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |