Print…
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
277827-25G 277827-5G
SIAL277827-25GEA 80.5 EUR
SIAL277827-25G SIAL277827-5G
4-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002803
Número CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0