4-Methylvaleric acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 646-07-1
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4146
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 1741912
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002803
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 199…201 °C Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 0,923 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002803 Número CAS: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 ADR: 8,III |