Print…
4-Methylvaleric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 25.8 EUR
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,922 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002803
Número CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
UN: 2922
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %