Print…
Isovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
129542-100ML 129542-500ML
SIAL129542-100MLEA 52.5 EUR
SIAL129542-100ML SIAL129542-500ML
Isovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Isovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 177 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002726
Número CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251