Isovaleric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
A18642.AK
A18642.AU
A18642.AKEA
34.2
EUR
A18642.AK
A18642.AU
Isovaleric acid ≥98%
Isovaleric acid
Purity: 98%
CAS No.: 503-74-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Rancid
pH: 3
Melting Point: -33°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 1098522
Merck Reference: 14,5231
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002726
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 175…177 °C Ponto de Fusão: –33 °C Densidade: 0,937 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002726 Número CAS: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,5231 |