Print…
Isovaleric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 22.8 EUR
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Isovaleric acid 99%
Isovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 176 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,926 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002726
Número CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93