Print…
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
107770100 107770500 107772500
ACRO107770100EA 22 EUR
ACRO107770100 ACRO107770500 ACRO107772500
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 185…190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8…6 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002715
Número CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537
Encomendar
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %