Acido 3,3,5-Trimetilcapróico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
L13360.AE
L13360.AP
L13360.AEEA
45.2
EUR
L13360.AE
L13360.AP
Acido 3,3,5-Trimetilcapróico ≥97%
Acido 3,3,5-Trimetilcapróico
Purity: 97%
CAS No.: 3302-10-1
Molecular Formula: C9H18O2
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Unpleasant
Melting Point: -70°
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 1749506
MDL No.: MFCD00020507
Fórmula:
C₉H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 230…232 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0,910 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020507 Número CAS: 3302-10-1 EINECS: 221-975-0 UN: 3265 ADR: 8,III |