Print…
Ácido isobutírico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
I0103-25ML I0103-500ML
TCIAI0103-25MLEA 16 EUR
TCIAI0103-25ML TCIAI0103-500ML
Ácido isobutírico ≥99.0% (por GC)
Ácido isobutírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: –47°C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002658
Número CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&vid=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %