Print…
Ácido isobutírico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W222216-100G-K W222216-1KG-K
SIALW222216-100G-KEA 153 EUR
SIALW222216-100G-K SIALW222216-1KG-K
Ácido isobutírico, Sigma-Aldrich®
Ácido isobutírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002658
Número CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172