Print…
Ácido isobutírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 31.3 EUR
8.00472.0100 8.00472.1000
Ácido isobutírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido isobutírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002658
Número CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8),III
Merck Index: 13,05172
Encomendar
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C