Ácido isobutírico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
L04038.AEEA
26.7
EUR
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
Ácido isobutírico ≥99%
Ácido isobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 79-31-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.3928
Odour: Pungent
Melting Point: -47°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 635770
Merck Reference: 14,5155
UN No.: 2529
MDL No.: MFCD00002658
Fórmula:
C₄H₈O₂ Ponto de ebulição: 153…154 °C Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 0,948 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002658 Número CAS: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 14,5155 |