Print…
Ácido isobutírico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 59.6 EUR
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Ácido isobutírico 99+%
Ácido isobutírico
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002658
Número CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %