Print…
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W515302-1KG W515302-9KG W515302-SAMPLE
SIALW515302-1KGEA 112 EUR
SIALW515302-1KG SIALW515302-9KG SIALW515302-SAMPLE
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 228
Ponto de Fusão: –82.8 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6