Print…
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E29141-1L E29141-2.5L E29141-2L E29141-500ML
SIALE29141-1LEA 124 EUR
SIALE29141-1L SIALE29141-2.5L SIALE29141-2L SIALE29141-500ML
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 228
Ponto de Fusão: –82.8 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6