Print…
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
538701-100ML 538701-1L 538701-20L
SIAL538701-100MLEA 38.6 EUR
SIAL538701-100ML SIAL538701-1L SIAL538701-20L
Ácido 2-etilhexanóico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 228
Ponto de Fusão: –82.8 °C
Densidade: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6