Print…
Ácido 2-etilhexanóico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 20.5 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
Ácido 2-etilhexanóico, Supelco®
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM