Ácido 2-etilhexanóico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Ethylhexanoic acid
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
245
EUR
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
Ácido 2-etilhexanóico ≥99%
Ácido 2-etilhexanóico
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Peso Molecular: 144.21 g/mol Ponto de ebulição: 226…229 °C Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 0.91 Ponto de Inflamação: 114 °C (237 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002675 Número CAS: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |